(S)-(+)-2-Aminopropane-1-ol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: L(+)-Alaninol, L-Alaninol, (S)-2-Aminopropan-1-ol, L(+)-2-Amino-1-propanol
104450010 104450100 104450500
ACRO104450010EA 33.2 EUR InStock
ACRO104450010 ACRO104450100 ACRO104450500
(S)-(+)-2-Aminopropane-1-ol 98%
(S)-(+)-2-Aminopropane-1-ol
Formule: C₃H₉NO
MW: 75,11 g/mol
Point d'ébullition: 173…176 °C (760 mmHg)
Densité: 0.965 g/cm³
Point d'éclair: 62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064412
Numéro CAS: 2749-11-3
EINECS: 220-388-7
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
TLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +20° to +24° (20°C, 589 nm) (c=2, EtOH)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité