(S)-(+)-2-Aminopropane-1-ol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: L(+)-Alaninol, L-Alaninol, (S)-2-Aminopropan-1-ol, L(+)-2-Amino-1-propanol
B24916.03 B24916.06 B24916.14
B24916.03EA 34.1 EUR InStock
B24916.03 B24916.06 B24916.14
(S)-(+)-2-Aminopropane-1-ol 98%
(S)-(+)-2-Aminopropane-1-ol
Purity: 98% CAS No.: 2749-11-3 Molecular Formula: C3H9NO Formula Weight: 75.11 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.4498 Boiling Point: 174-176° Beilstein Reference: 1718865 Optical Rotation: +22° (c=2 in ethanol) UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00064412
Formule: C₃H₉NO
MW: 75,11 g/mol
Point d'ébullition: 174…176 °C
Densité: 0.965
Point d'éclair: 83 °C (181 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064412
Numéro CAS: 2749-11-3
EINECS: 220-388-7
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité