(R)-(-)-1-Méthoxy-2-propanol 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
331780010 331780100
ACRO331780010EA 105 EUR InStock
ACRO331780010 ACRO331780100
(R)-(-)-1-Méthoxy-2-propanol 98+%
(R)-(-)-1-Méthoxy-2-propanol
Formule: C₄H₁₀O₂
Point de fusion: –97 °C
Point d'éclair: 30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632587
Numéro CAS: 4984-22-9
ONU: 3092
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation -20° to -24° (24°C, 589 nm) (c=10, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité