L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
(S)-(+)-2-Méthoxy-1-propanol 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (S)-(+)-2-Methoxypropanol
331850010 331850025 331850100
ACRO331850010EA 164 EUR InStock
ACRO331850010 ACRO331850025 ACRO331850100
(S)-(+)-2-Méthoxy-1-propanol 97%
(S)-(+)-2-Méthoxy-1-propanol
Formule: C₄H₁₀O₂
MW: 90.12 g/mol
Densité: 0.938 g/cm³
Point d'éclair: 33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632593
Numéro CAS: 116422-39-0
ONU: 1993
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +38° to +44° (20°C, 589 nm) (c=1.66, CHCl3)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité