(R)-(-)-2-Butanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-(-)-Alcool butylique secondaire
L13983.03EA 69.2 EUR InStock
L13983.03 L13983.06
(R)-(-)-2-Butanol ≥98%
(R)-(-)-2-Butanol
Formule: C₄H₁₀O
MW: 74,12 g/mol
Point d'ébullition: 99…100 °C
Point de fusion: –114 °C
Densité: 0,806
Point d'éclair: 26 °C (79 °F)
Numéro MDL: MFCD00064280
Numéro CAS: 14898-79-4
ONU: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 14,1541
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité