(R)-(-)-2-Octanol 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: L(-)-2-Octanol
ACRO164590100EA 195 EUR InStock
ACRO164590100 ACRO164590010 ACRO164590050
(R)-(-)-2-Octanol 99+%
(R)-(-)-2-Octanol
Formule: C₈H₁₈O
MW: 130,23 g/mol
Point d'ébullition: 175 °C (760 mmHg)
Densité: 0,83 g/cm³
Point d'éclair: 60 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00064284
Numéro CAS: 5978-70-1
ONU: 1986
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06850
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation -9° to -10° (20°C, 589 nm) (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité