(S)-(+)-2-Butanol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-(+)-Alcool butylique secondaire
ACRO218030050EA 153 EUR InStock
ACRO218030050 ACRO218030010
(S)-(+)-2-Butanol 99%
(S)-(+)-2-Butanol
Formule: C₄H₁₀O
MW: 74,12 g/mol
Point d'ébullition: 99 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –114 °C
Densité: 0,8 g/cm³
Point d'éclair: 26 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00064281
Numéro CAS: 4221-99-2
ONU: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01540
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +12° to +14° (20°C, 589 nm) (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité