(S)-(+)-2-Butanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-(+)-Alcool butylique secondaire
L14164.06EA 268 EUR InStock
L14164.06 L14164.03
(S)-(+)-2-Butanol ≥98%
(S)-(+)-2-Butanol
Formule: C₄H₁₀O
MW: 74,12 g/mol
Point d'ébullition: 99…100 °C
Point de fusion: –114 °C
Densité: 0,806
Point d'éclair: 26 °C (79 °F)
Numéro MDL: MFCD00064281
Numéro CAS: 4221-99-2
ONU: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01540
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité