(S)-(+)-2-Octanol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L12425.03 L12425.06
L12425.03EA 45.8 EUR InStock
L12425.03 L12425.06
(S)-(+)-2-Octanol ≥99%
(S)-(+)-2-Octanol
Purity: 99% CAS No.: 6169-06-8 Molecular Formula: C8H18O Formula Weight: 130.23 Flash Point: 76°(169°F) Refractive Index: 1.4260 Odour: Pleasant Boiling Point: 179-180° Beilstein Reference: 1719323 Merck Reference: 14,6752 Optical Rotation: +10° (c=1 in ethanol) MDL No.: MFCD00064283
Formule: C₈H₁₈O
Point d'ébullition: 179…180 °C
Densité: 0.819
Point d'éclair: 76 °C (169 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064283
Numéro CAS: 6169-06-8
EINECS: 228-213-6
ONU: 1987
ADR: 3,III
Merck Index: 14,6752
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité