(S)-(+)-2-Pentanol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L09314.03 L09314.MD
L09314.03EA 198 EUR InStock
L09314.03 L09314.MD
(S)-(+)-2-Pentanol ≥97%
(S)-(+)-2-Pentanol
Purity: 97% CAS No.: 26184-62-3 Molecular Formula: C5H12O Formula Weight: 88.15 Flash Point: 33°(91°F) Refractive Index: 1.4060 Boiling Point: 118-119° Beilstein Reference: 1718820 Optical Rotation: +14° (neat) UN No.: 1105 MDL No.: MFCD00065952
Formule: C₅H₁₂O
MW: 88,15 g/mol
Point d'ébullition: 118…119 °C
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0.810
Point d'éclair: 33 °C (91 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065952
Numéro CAS: 26184-62-3
ONU: 1105
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité