(S)-(+)-2-Pentanol
Fournisseur: Molekula
MOLE64786361-500MGEA 0 EUR InStock
MOLE64786361-500MG
(S)-(+)-2-Pentanol
(S)-(+)-2-Pentanol
Formule: C₅H₁₂O
MW: 88,15 g/mol
Point d'ébullition: 118 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0,8169 g/cm³ (12.3 °C)
Numéro MDL: MFCD00065952
Numéro CAS: 26184-62-3
ONU: 1105
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité