(R)-(-)-1,2-Propanediol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21937.03 B21937.06 B21937.14
B21937.03EA 53.6 EUR InStock
B21937.03 B21937.06 B21937.14
(R)-(-)-1,2-Propanediol ≥98%
(R)-(-)-1,2-Propanediol
Purity: 98% CAS No.: 4254-14-2 Molecular Formula: C3H8O2 Formula Weight: 76.10 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.4320 Boiling Point: 186-188° Beilstein Reference: 1718872 Merck Reference: 14,7855 Optical Rotation: -16.5° (neat) MDL No.: MFCD00066248
Formule: C₃H₈O₂
MW: 76,1 g/mol
Point d'ébullition: 186…188 °C
Densité: 1.040
Point d'éclair: 107 °C (224 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066248
Numéro CAS: 4254-14-2
Merck Index: 14,7855
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité