(R)-(-)-1,3-Butanediol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (R)-(-)-1,3-Dihydroxy butane, (R)-(-)-1,3-Butylene glykol, (R)-Butane-1,3-diol
B25124.03 B25124.06
B25124.03EA 67 EUR InStock
B25124.03 B25124.06
(R)-(-)-1,3-Butanediol ≥98%
(R)-(-)-1,3-Butanediol
Purity: 98% CAS No.: 6290-03-5 Molecular Formula: C4H10O2 Formula Weight: 90.12 Flash Point: 121°(249°F) Refractive Index: 1.4400 Odour: Weak Boiling Point: 203-204° Beilstein Reference: 1718944 Optical Rotation: -30° (neat) MDL No.: MFCD00064277
Formule: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Point d'ébullition: 203…204 °C
Densité: 1.005
Point d'éclair: 121 °C (249 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064277
Numéro CAS: 6290-03-5
EINECS: 228-532-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité