(R)-(-)-1,3-Butanediol
Fournisseur: Molekula
MOLE63144414-1GEA 0 EUR InStock
MOLE63144414-1G
(R)-(-)-1,3-Butanediol
(R)-(-)-1,3-Butanediol
Formule: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064277
Numéro CAS: 6290-03-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité