(2S,3S)-(+)-2,3-Butanediol, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: L(+)-2,3-Butanediol(S,S)-(+)-2,3-Butanediol
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
18967-1MLEA 192 EUR InStock
18967-1ML
(2S,3S)-(+)-2,3-Butanediol, Supelco®
(2S,3S)-(+)-2,3-Butanediol
Formule: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Point d'ébullition: 179 °C (1013 hPa)
Densité: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00063648
Numéro CAS: 19132-06-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité