D(-)-Mannitol 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO125341000EA 41.4 EUR InStock
ACRO125341000 ACRO125340010 ACRO125340050 ACRO125345000 ACRO125340025
D(-)-Mannitol 98+%
D(-)-Mannitol
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 182,17 g/mol
Point de fusion: 165…170 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00064287
Numéro CAS: 69-65-8
Merck Index: 13,05769
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/13/16640613.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 170 °C
Loss on drying ≤0.3 % (105 °C, 4 hrs)
HPLC ≥98.0 % (ELSD)
Specific optical rotation +23° to +25° (20 °C, 589 nm) (Ph.Eur.-directives)
Nickel (Ni) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité