D(-)-Mannitol
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROONE9283EA 146 EUR InStock
PROONE9283
D(-)-Mannitol
D(-)-Mannitol
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 182,17 g/mol
Point d'ébullition: 290…295 °C (4 hPa)
Point de fusion: 164…169 °C
Densité: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064287
Numéro CAS: 69-65-8
Merck Index: 13,05769
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/13/16640613.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité