D(-)-Sorbitol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
36404.36 36404.A3
36404.36EA 41.8 EUR InStock
36404.36 36404.A3
D(-)-Sorbitol ≥98%
D(-)-Sorbitol
Purity: 98% CAS No.: 50-70-4 Molecular Formula: C6H14O6 Formula Weight: 182.17 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 98-100° Solubility: Soluble in water, methanol, acetone, DMF Beilstein Reference: 1721899 Merck Reference: 14,8725 MDL No.: MFCD00004708
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Point d'ébullition: 295 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 98…100 °C
Densité: 1.524 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004708
Numéro CAS: 50-70-4
EINECS: 200-061-5
Merck Index: 14,8725
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82054e8cfed2cf3e8b739c3cb816c4f91bd2735&vid=a084778ac67fbdf7e15478c0db755e78cf3d95c9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité