D(-)-Sorbitol
Fournisseur: PanReac AppliChem
Synonyms: D(-)-Glucitol
A4992.1000EA 74.1 EUR InStock
A4992.1000
D(-)-Sorbitol
D(-)-Sorbitol
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 182,17 g/mol
Point d'ébullition: 295 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 94…98 °C
Densité: 1,524 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Numéro MDL: MFCD00004708
Numéro CAS: 50-70-4
Merck Index: 13,08797
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/97/21/2299721.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité