D(-)-Isoleucine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: (2R,3R)-(-)-IsoleucineH-D-Ile-OH
MOLE24366220-100MGEA 0 EUR InStock
MOLE24366220-100MG
D(-)-Isoleucine
D(-)-Isoleucine
Formule: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
MW: 131,17 g/mol
Point d'ébullition: 235 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 98 °C
Densité: 1,224 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064221
Numéro CAS: 319-78-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité