D(-)-allo-Isoleucine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
357430010 357435000
ACRO357430010EA 247 EUR InStock
ACRO357430010 ACRO357435000
D(-)-allo-Isoleucine 97%
D(-)-allo-Isoleucine
Formule: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,17 g/mol
Point de fusion: 285 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066445
Numéro CAS: 1509-35-9
EINECS: 216-143-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -35° to -39° (20°C, 589 nm) (C=5, 1 N HCl)
Titration with HClO4 ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité