D(-)-allo-Isoleucine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H27189.MD H27189.06
H27189.MDEA 111 EUR InStock
H27189.MD H27189.06
D(-)-allo-Isoleucine ≥97%
D(-)-allo-Isoleucine
Purity: 97% CAS No.: 1509-35-9 Molecular Formula: C6H13NO2 Formula Weight: 131.18 Melting Point: ca 285° dec. Beilstein Reference: 1721794
Formule: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,17 g/mol
Point de fusion: ∼ 285 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066445
Numéro CAS: 1509-35-9
EINECS: 216-143-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité