L(+)-Isoleucine, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: (2S,3S)-(+)-IsoleucineIleI
4160-100EA 348 EUR InStock
4160-100
L(+)-Isoleucine, Millipore®
L(+)-Isoleucine
Formule: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
MW: 131,17 g/mol
Point de fusion: 279…280 °C
Numéro MDL: MFCD00064222
Numéro CAS: 73-32-5
Merck Index: 14,05179
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité