L(+)-Isoleucine, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.05357.9010 1.05357.1000
1.05357.9010EA 0 EUR InStock
1.05357.9010 1.05357.1000
L(+)-Isoleucine, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP, SAFC®
L(+)-Isoleucine
Formule: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Point de fusion: 279…280 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064222
Numéro CAS: 73-32-5
EINECS: 200-798-2
Merck Index: 14,05179
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité