D(-)-Valine 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: H-D-Val-OH, (R)-(-)-Valine
227220250 227220050
ACRO227220250EA 119 EUR InStock
ACRO227220250 ACRO227220050
D(-)-Valine 98+%
D(-)-Valine
Formule: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Point d'ébullition: 217 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 302…303 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064219
Numéro CAS: 640-68-6
EINECS: 211-368-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 4 hrs)
Sulfated ash ≤0.2 %
TLC ≤1 % L-enantiomer
Specific optical rotation -26° to -29° (20°C, 589 nm) (c=5, 5 N HCl)
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité