D(-)-Valine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A18894.06 A18894.14 A18894.22
A18894.06EA 40.6 EUR InStock
A18894.06 A18894.14 A18894.22
D(-)-Valine ≥98%
D(-)-Valine
Purity: 98+% CAS No.: 640-68-6 Molecular Formula: C5H11NO2 Formula Weight: 117.15 Melting Point: 295° dec. Beilstein Reference: 1721135
Formule: C₅H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 217 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 295 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064219
Numéro CAS: 640-68-6
EINECS: 211-368-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité