D(-)-Valine ≥99%, en poudre
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: H-D-Val-OH(R)-(-)-Valine
ICNA0210322625EA 126 EUR InStock
ICNA0210322625 ICNA0210322605
D(-)-Valine ≥99%, en poudre
D(-)-Valine
Formule: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Point d'ébullition: 217 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 86 °C
Numéro MDL: MFCD00064219
Numéro CAS: 640-68-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité