D(-)-Norvaline
Fournisseur: Molekula
Synonyms: (R)-(-)-NorvalineH-D-Nva-OH
MOLEM82229985EA 0 EUR InStock
MOLEM82229985
D(-)-Norvaline
D(-)-Norvaline
Formule: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008097
Numéro CAS: 2013-12-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité