L(+)-Valine
Fournisseur: PanReac AppliChem
Synonyms: (S)-(+)-ValineH-Val-OH
A1637.1000EA 333 EUR InStock
A1637.1000
L(+)-Valine
L(+)-Valine
Formule: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Point d'ébullition: 217 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 86 °C
Densité: 1,284 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064220
Numéro CAS: 72-18-4
Merck Index: 12,10046
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité