L(+)-Valine
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
23770-1 23770-2
BMOL23770-1EA 0 EUR InStock
BMOL23770-1 BMOL23770-2
L(+)-Valine
L(+)-Valine
Formule: C₅H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 217 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 86 °C
Densité: 1.284 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064220
Numéro CAS: 72-18-4
EINECS: 200-773-6
Merck Index: 13,09458
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité