L(+)-Valine, Millipore®
Fournisseur: Merck
Synonyms: (S)-(+)-ValineH-Val-OH
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.08495.0025EA 47.9 EUR InStock
1.08495.0025 1.08495.0100 1.08495.9010 1.08495.1000
L(+)-Valine, Millipore®
L(+)-Valine
Formule: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Point d'ébullition: 217 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 86 °C
Densité: 1,284 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064220
Numéro CAS: 72-18-4
Merck Index: 12,10046
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Ammonium (NH4) 0.01% max.
Foreign Amino Acids 0.3% max.
Heavy Metals (as Pb) 0.001% max.
Melting Point 315°C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité