L(+)-Leucine
Fournisseur: PanReac AppliChem
Synonyms: L-Leucine(S)-(+)-LeucineH-Leu-OHLeu
A1426.1000EA 247 EUR InStock
A1426.1000
L(+)-Leucine
L(+)-Leucine
Formule: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,17 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Densité: 1,165 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002617
Numéro CAS: 61-90-5
Merck Index: 14,05451
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité