L(+)-Leucine
Fournisseur: Serva
Synonyms: (S)-(+)-Leucine, Leu, H-Leu-OH, Leucine, L-Leucine
27690.01 27690.02 27690.03
SERA27690.01EA 0 EUR InStock
SERA27690.01 SERA27690.02 SERA27690.03
L(+)-Leucine
L(+)-Leucine
Formule: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,17 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Densité: 1.165 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002617
Numéro CAS: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Merck Index: 14,05451
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité