L(+)-Norvaline 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
226020010 226020050 226020500
ACRO226020010EA 33.7 EUR InStock
ACRO226020010 ACRO226020050 ACRO226020500
L(+)-Norvaline 99%
L(+)-Norvaline
Formule: C₅H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 228 °C (1013 hPa)
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064421
Numéro CAS: 6600-40-4
EINECS: 229-543-3
Merck Index: 12,06813
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in water) Clear colorless
Specific optical rotation +22.0° to +26.0° (20°C, 589 nm) (c=2, 5 N HCl)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité