L(+)-Norvaline
Fournisseur: Molekula
Synonyms: H-Nva-OH(S)-(+)-Norvaline
MOLEM34368263EA 0 EUR InStock
MOLEM34368263
L(+)-Norvaline
L(+)-Norvaline
Formule: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Point d'ébullition: 228 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 101 °C
Numéro MDL: MFCD00064421
Numéro CAS: 6600-40-4
Merck Index: 12,06813
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité