(R)-(-)-2-Amino-4-méthylpentane-1-ol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
413120010 413120050
ACRO413120010EA 42 EUR InStock
ACRO413120010 ACRO413120050
(R)-(-)-2-Amino-4-méthylpentane-1-ol 97%
(R)-(-)-2-Amino-4-méthylpentane-1-ol
Formule: C₆H₁₅NO
Point d'ébullition: 199 °C (760 mmHg)
Densité: 0.907 g/cm³
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004734
Numéro CAS: 53448-09-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -3° to -5° (20°C, 589 nm) (c=9, ethanol)
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité