(S)-(+)-2-Amino-3-méthylbutane-1-ol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: L(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (S)-2-Amino-3-methylbutan-1-ol, (S)-2-Amino-3-methyl-butan-1-ol, L-Valinol, L(+)-Valinol
L11300.03 L11300.06 L11300.14
L11300.03EA 35.3 EUR InStock
L11300.03 L11300.06 L11300.14
(S)-(+)-2-Amino-3-méthylbutane-1-ol ≥97%
(S)-(+)-2-Amino-3-méthylbutane-1-ol
Purity: 97% CAS No.: 2026-48-4 Molecular Formula: C5H13NO Formula Weight: 103.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 78°(172°F) Refractive Index: 1.4548 Melting Point: 30-35° Boiling Point: 80-81°/8mm Beilstein Reference: 1719137 Optical Rotation: +17° (c=10 in ethanol) MDL No.: MFCD00064296
Formule: C₅H₁₃NO
MW: 103,16 g/mol
Point d'ébullition: 80…81 °C (8 mmHg)
Point de fusion: 30…35 °C
Densité: 0.926
Point d'éclair: 78 °C (172 °F)
Numéro MDL: MFCD00064296
Numéro CAS: 2026-48-4
EINECS: 217-975-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité