Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(+)-2-Amino-3-méthylbutane-1-ol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

Synonyms: L(+)-2-Amino-3-méthylbutane-1-ol

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.14082.0001EA 16 EUR InStock
8.14082.0001 8.14082.9999
(S)-(+)-2-Amino-3-méthylbutane-1-ol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2-Amino-3-méthylbutane-1-ol


Formule: C₅H₁₃NO
MW: 103,16 g/mol
Point d'ébullition: 187 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 31…32 °C
Densité: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064296
Numéro CAS: 2026-48-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 31 - 32 °C
Molar Mass 103.16 g/mol
Boiling Point 91 - 92 °C (13 hPa)
Flash Point 78 °C
Refractive Index 1.4548 (20 °C, 589 nm)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
Synonyms L-Valinol
Hill Formula C5H13NO
Chemical Formula CH3(CH3)CHCH(NH2)CH2OH


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité