(S)-(+)-2-Amino-3-méthylbutane-1-ol
Fournisseur: Molekula
Synonyms: L(+)-2-Amino-3-méthylbutane-1-ol
MOLE19625420-1GEA 0 EUR InStock
MOLE19625420-1G
(S)-(+)-2-Amino-3-méthylbutane-1-ol
(S)-(+)-2-Amino-3-méthylbutane-1-ol
Formule: C₅H₁₃NO
MW: 103,16 g/mol
Point d'ébullition: 187 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 31…32 °C
Densité: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064296
Numéro CAS: 2026-48-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité