(S)-(+)-2-Amino-4-méthylpentane-1-ol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B23745.14EA 264 EUR InStock
B23745.14 B23745.06
(S)-(+)-2-Amino-4-méthylpentane-1-ol ≥97%
(S)-(+)-2-Amino-4-méthylpentane-1-ol
Formule: C₆H₁₅NO
MW: 117,19 g/mol
Point d'ébullition: 198…200 °C
Point de fusion: 66…70 °C
Densité: 0,917
Point d'éclair: 90 °C (194 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063676
Numéro CAS: 7533-40-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité