Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(+)-2-Amino-4-méthylpentane-1-ol

Fournisseur: Molekula

MOLEM19070800EA 0 EUR InStock
MOLEM19070800
(S)-(+)-2-Amino-4-méthylpentane-1-ol
(S)-(+)-2-Amino-4-méthylpentane-1-ol


Formule: C₆H₁₅NO
MW: 117,19 g/mol
Point d'ébullition: 198 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 66…70 °C
Densité: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00063676
Numéro CAS: 7533-40-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité