L(+)-Histidine, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: (S)-(+)-HistidineHisHH-His-OH
24581.134EA 60 EUR InStock
24581.134
L(+)-Histidine, TECHNICAL
L(+)-Histidine
Formule: C₆H₉N₃O₂
MW: 155,16 g/mol
Point de fusion: 272…273 °C
Densité: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064315
Numéro CAS: 71-00-1
Merck Index: 13,04741
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/29/2299829.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Conforme
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité