L-Tryptophan, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JPC pouvant être utilisé comme excipient, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.08396.1000EA 3280 EUR InStock
1.08396.1000
L-Tryptophan, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JPC pouvant être utilisé comme excipient, SAFC®
L(-)-Tryptophane
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204,23 g/mol
Point de fusion: 290 °C
Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064340
Numéro CAS: 73-22-3
Merck Index: 12,09929
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité