L(-)-Tryptophane
Fournisseur: Serva
37422.01 37422.02 37422.03 37422.04
SERA37422.01EA 0 EUR InStock
SERA37422.01 SERA37422.02 SERA37422.03 SERA37422.04
L(-)-Tryptophane
L(-)-Tryptophane
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₂
Point de fusion: 290 °C
Densité: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064340
Numéro CAS: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Merck Index: 12,09929
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité