(S)-(+)-Acide hydratropique
Fournisseur: Molekula
Synonyms: (S)-(+)-Acide 2-phénylpropionique
MOLEM48645296EA 0 EUR InStock
MOLEM48645296
(S)-(+)-Acide hydratropique
(S)-(+)-Acide hydratropique
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 257 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 30…31 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00063139
Numéro CAS: 7782-24-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité