D(+)-Tyrosine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: H-D-Tyr-OH
A17709.06EA 116 EUR InStock
A17709.06 A17709.03 A17709.14
D(+)-Tyrosine ≥99%
D(+)-Tyrosine
Formule: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Point d'ébullition: 351 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 310…314 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063073
Numéro CAS: 556-02-5
Merck Index: 12,09970
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité