L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
L(-)-Tyrosine 99
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: L-Tyrosine, (S)-(-)-Tyrosine, Tyrosine, H-Tyr-OH
A11141.0B A11141.18 A11141.22 A11141.30
A11141.0BEA 331 EUR InStock
A11141.0B A11141.18 A11141.22 A11141.30
L(-)-Tyrosine 99
L(-)-Tyrosine
Purity: 99% CAS No.: 60-18-4 Molecular Formula: C9H11NO3 Formula Weight: 181.19 Physical Form: Cryst powder Density: 1.46 Appearance: White Melting Point: 300° Beilstein Reference: 392441 Merck Reference: 14,9839 Optical Rotation: -11° (c=4 in 1N HCl) MDL No.: MFCD00002606
Formule: C₉H₁₁NO₃
MW: 181.19 g/mol
Point d'ébullition: 351
Point de fusion: >300 °C
Densité: 1.46
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002606
Numéro CAS: 60-18-4
EINECS: 200-460-4
Merck Index: 13,09907
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité