L-Tyrosine, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.08378.1000 1.08378.9010
1.08378.1000EA 870 EUR InStock
1.08378.1000 1.08378.9010
L-Tyrosine, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP, SAFC®
L(-)-Tyrosine
Formule: C₉H₁₁NO₃
Point d'ébullition: 351 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 285 °C
Densité: 1.41 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002606
Numéro CAS: 60-18-4
EINECS: 200-460-4
Merck Index: 13,09907
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité