L(-)-Tyrosine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: YTyrH-Tyr-OH
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.16021.0025EA 34.9 EUR InStock
8.16021.0025 8.16021.0100 8.16021.9999
L(-)-Tyrosine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
L(-)-Tyrosine
Formule: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Point d'ébullition: 351 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 285 °C
Densité: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002606
Numéro CAS: 60-18-4
Merck Index: 13,09907
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.38 g/l (20 °C)
Melting Point 297 - 298 °C (decomposition)
Molar Mass 181.19 g/mol
Bulk Density 300 kg/m3
Density 1.46 g/cm3 (20 °C)
pH 6.5 (0.1 g/l, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité