L(-)-Tyrosine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: YTyrH-Tyr-OH
MOLEM77401667EA 0 EUR InStock
MOLEM77401667
L(-)-Tyrosine
L(-)-Tyrosine
Formule: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Point d'ébullition: 351 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 285 °C
Densité: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002606
Numéro CAS: 60-18-4
Merck Index: 12,09970
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité